安全性情報
SAB2900166
Sigma-Aldrich
Anti-FLT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
cd135, fetal liver kinase 2, fl cytokine receptor, flk2, fms-related tyrosine kinase 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥89,250
¥89,250
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥89,250
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥89,250
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLT3(2322)
免疫原
Synthetic 20 amino acid peptide from internal region of human FLT3 / CD135. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey (100%); Marmoset, Rabbit (95%); Hamster (85%); Bovine, Dog, Panda, Horse (80%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)。
Jan Code
SAB2900166-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)