Merck
SAB2900090
Sigma-Aldrich
Anti-PIB5PA (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
phosphatidylinositol (4,5)bisphosphate 5-phosphatase homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥78,750
¥78,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥78,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INPP5J(27124)
免疫原
Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminus of human INPP5J / PIB5PA. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Gibbon (87%); Marmoset (80%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)