安全性情報
SAB2701298
Sigma-Aldrich
抗SMC6抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
FLJ22116, FLJ35534, SMC6, SMC6L1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥73,800
¥73,800
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥73,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥73,800
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMC6(79677)
免疫原
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 526 and 776 of SMC6L1 according to AAH39828
アプリケーション
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
生物化学的/生理学的作用
Core component of the SMC5-SMC6 complex, a complex involved in DNA double-strand breaks by homologous recombination. The complex may promote sister chromatid homologous recombination by recruiting the SMC1-SMC3 cohesin complex to double-strand breaks.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2701298-100UG:
SAB2701298-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dingbin Tang et al.
Cell reports, 35(13), 109288-109288 (2021-07-01)
The hepatitis B virus (HBV) infects 257 million people worldwide. HBV infection requires establishment and persistence of covalently closed circular (ccc) DNA, a viral episome, in nucleus. Here, we study cccDNA spatial localization in the 3D host genome by using