安全性情報
SAB2501291
Sigma-Aldrich
抗CANX ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗IP90抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥86,700
¥86,700
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1147をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥86,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥86,700
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1147をお試しください
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CANX(821)
免疫原
Peptide with sequence CSKTPELNLDQFHDKT, from the internal region (near N-Terminus) of the protein sequence according to NP_001737.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501291-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David W Wolfson et al.
Nature biomedical engineering, 8(9), 1124-1141 (2024-05-03)
The adenovirus-mediated somatic transfer of the embryonic T-box transcription factor 18 (TBX18) gene can convert chamber cardiomyocytes into induced pacemaker cells. However, the translation of therapeutic TBX18-induced cardiac pacing faces safety challenges. Here we show that the myocardial expression of