Merck
SAB2500760
Sigma-Aldrich
抗PCK2/PEPCK-M抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗HGNC:8725抗体, 抗PEPCK-M抗体, 抗PEPCK2抗体, 抗ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ2(ミトコンドリア型)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥67,730
¥67,730
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥67,730
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥67,730
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCK2(5106)
関連するカテゴリー
詳細
The gene encoding phosphoenolpyruvate carboxykinase 2, mitochondrial (PEPCK-M) or PCK2 is localized on human chromosome 14q11.2–q12.
免疫原
NP_004554.2によるタンパク質配列の内部領域に由来するペプチド(KPWKPGDKEPCAH)。
生物化学的/生理学的作用
Phosphoenolpyruvate carboxykinase 2, mitochondrial (PEPCK-M) or PCK2 has a role in gluconeogenesis and TCA cycle. It converts oxaloacetate to phosphoenolpyruvate. Elevated levels of this protein are observed in non-small-cell lung carcinoma (NSCLC).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PEPCK Coordinates the Regulation of Central Carbon Metabolism to Promote Cancer Cell Growth.
Molecular Cell (2015)
Human mitochondrial phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 gene
Said Modaressi
The Biochemical Journal (1998)
Mitochondrial Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Regulates Metabolic Adaptation and Enables Glucose-Independent Tumor Growth
Emma E.Vincent
Molecular Cell (2015)