product name
Human Resistin ELISA, This Human Resistin ELISA is used to measure & quantify Resistin levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 90-108%
linearity: 83-100%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.16-10 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
No cross reactivity with mouse resistin
アプリケーション
代謝
肥満
代謝障害
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
EZHR-95BK:
EZHR-95K:
試験成績書(COA)