安全性情報
SAB2108674
Sigma-Aldrich
抗HIF1A抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti- HIF1, Anti- HIF1-ALPHA, Anti- MOP1, Anti- PASD8, Anti-HIF-1alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
83 kDa
交差性
rabbit, dog, goat, bovine, rat, human, guinea pig, horse
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
アクセッション番号
NM_181054
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIF1A(3091)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human HIF1A
生物化学的/生理学的作用
Hypoxia-inducible factor-1 (HIF1) is a transcription factor found in mammalian cells cultured under reduced oxygen tension that plays an essential role in cellular and systemic homeostatic responses to hypoxia. HIF1 is a heterodimer composed of an alpha subunit and a beta subunit. The beta subunit has been identified as the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT). HIF1A is the alpha subunit of HIF-1. Overexpression of a natural antisense transcript (aHIF) of this gene has been shown to be associated with nonpapillary renal carcinomas. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been identified.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: EGAGGANDKKKISSERRKEKSRDAARSRRSKESEVFYELAHQLPLPHNVS
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2108674-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)