Merck
SAB2104076
Sigma-Aldrich
抗SF1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗D11S636抗体, 抗ZFM1抗体, 抗ZNF162抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
68 kDa
交差性
horse, bovine, mouse, rat, rabbit, dog, guinea pig, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SF1(7536)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SF1
生物化学的/生理学的作用
SF1 contains 1 CCHC-type zinc finger and 1 KH domain. SF1 is Necessary for the ATP-dependent first step of spliceosome assembly. It binds to the intron branch point sequence (BPS) 5′-UACUAAC-3′ of the pre-mRNA. SF1 may act as transcription repressor.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: VKKAVEQIRNILKQGIETPEDQNDLRKMQLRELARLNGTLREDDNRILRP
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)