SAB2103886
抗CYP4V2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗BCD抗体, 抗CYP4AH1抗体, 抗MGC43534抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
61 kDa
交差性
rat, human, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP4V2(285440)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CYP4V2
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: RYFPNPEEFQPERFFPENAQGRHPYAYVPFSAGPRNCIGQKFAVMEEKTI
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Richard Rui Yang
Orphanet journal of rare diseases, 18(1), 14-14 (2023-01-20)
300 million people live with at least one of 6,000 rare diseases worldwide. However, rare disease research is not always reviewed with scrutiny, making it susceptible to what the author refers to as nontransparent science. Nontransparent science can obscure animal model