分子量
34 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 50-200
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-20000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SOX2(6657)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2701974-100UL:4548173337227
試験成績書(COA)
資料
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.