安全性情報
SAB2103803
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH5, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗FLJ20445抗体, 抗MARCH-V抗体, 抗MITOL抗体, 抗RNF153抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
31 kDa
交差性
mouse, rat, bovine, dog, rabbit, horse, guinea pig, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MARCH5(54708)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MARCH5
生物化学的/生理学的作用
MARCH5 is an ubiquitin ligase of the mitochondrial outer membrane that plays a role in the control of mitochondrial morphology by regulating mitofusin-2 (MFN2) and DRP1 (DNM1L). MARCH5 is a ubiquitin ligase of the mitochondrial outer membrane that plays a role in the control of mitochondrial morphology by regulating mitofusin-2 (MFN2; MIM 608507) and DRP1 (DNM1L; MIM 603850) (Nakamura et al., 2006 [PubMed 16936636]).[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-1502 AK000452.1 3-1504 1503-1863 BC015480.1 1463-1823 1864-1901 BE393612.1 438-475 1902-3713 BC015480.1 1852-3663 3714-3941 BC015480.1 3669-3896
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: CRGSTKWVHQACLQRWVDEKQRGNSTARVACPQCNAEYLIVFPKLGPVVY
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2103803-50UG:
SAB2103803-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)