安全性情報
SAB1412707
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBN2 antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin
別名:
Anti-CCA, Anti-DA9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.85 kDa
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FBN2(2201)
詳細
The protein encoded by this gene is a component of connective tissue microfibrils and may be involved in elastic fiber assembly. Mutations in this gene cause congenital contractural arachnodactyly. (provided by RefSeq)
免疫原
FBN2 (NP_001990.2, 2776 a.a. ~ 2876 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RQKRSIHEPDPTAVEQISLESVDMDSPVNMKFNLSHLGSKEHILELRPAIQPLNNHIRYVISQGNDDSVFRIHQRNGLSYLHTAKKKLMPGTYTLEITSIP
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1412707-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)