Merck
AB758
Sigma-Aldrich
抗I型コラーゲン抗体
Chemicon®, from goat
別名:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, bovine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL1A1(1277)
特異性
ELISAで示されるように、ヒトI型コラーゲンを認識します。II、III、IV、V、VI型コラーゲンとの交差反応性は10%未満です。他の動物種のI型コラーゲンに反応性を示す可能性があります。AB758は、他の細胞外マトリックスタンパク質(例:ラミニン、フィブロネクチン)については検討されていません。
免疫原
限定的ペプシン消化と選択的塩沈降により単離したヒト胎盤I型コラーゲン。
アプリケーション
I型コラーゲン抗体はIコラーゲン型に対する抗体で、DB、ELISA、IC、IH、WBで使用されます。
ドットおよびスロットブロッティング:1:100~1:500
ELISA:1:50~1:100
間接免疫組織染色(凍結切片のみ):1:10~1:20
間接免疫細胞染色:1:10~1:20
抗体は、ヒト線維芽細胞の無血清培養から得られた上清サンプルによる還元ウェスタンブロッティングにおいてヒトI型コラーゲンと反応します{LMF、私的な情報交換}。
パラフィン包埋組織切片には推奨されません。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。精製前に、抗血清をSepharose 4Bに固定化したII、III、IV、V、VI型コラーゲンに吸着させました。 0.5 mLの100 mMホウ酸緩衝生理食塩水(pH 8.0)に溶解(保存剤無添加)。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AB758:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I Durán et al.
Developmental biology, 354(1), 160-172 (2011-03-23)
The skeleton of zebrafish fins consists of lepidotrichia and actinotrichia. Actinotrichia are fibrils located at the tip of each lepidotrichia and play a morphogenetic role in fin formation. Actinotrichia are formed by collagens associated with non-collagen components. The non-collagen components
Ben Yi Tew et al.
Oncogene, 38(21), 4002-4014 (2019-02-01)
The functional role of human derived stromal cells in the tumor microenviornment of CNS metastases (CM) remain understudied. The purpose of the current study was to isolate and characterize stromal cells of the tumor microenvironment in CM. Four different patient-derived
Maria-Grazia Spiga et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(6), 3029-3041 (2010-01-22)
To design a glucocorticoid-inducible virus vector overexpressing recombinant matrix metalloproteinase 1 (MMP1) and counteract extracellular matrix deposition in the trabecular meshwork only when steroid is present. Endogenous MMP1 expression was measured in primary human trabecular meshwork cells (HTM) treated with
Eva Crosas-Molist et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(4), 960-972 (2015-01-17)
Marfan's syndrome is characterized by the formation of ascending aortic aneurysms resulting from altered assembly of extracellular matrix microfibrils and chronic tissue growth factor (TGF)-β signaling. TGF-β is a potent regulator of the vascular smooth muscle cell (VSMC) phenotype. We
Andrea L Lalley et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 33(11), 1693-1703 (2015-05-20)
Musculoskeletal injuries greatly affect the U.S. population and current clinical approaches fail to restore long-term native tissue structure and function. Tissue engineering is a strategy advocated to improve tendon healing; however, the field still needs to establish biological benchmarks for