安全性情報
SAB1412015
Sigma-Aldrich
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.53 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATOH1(474)
詳細
This protein belongs to the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. It activates E-box dependent transcription along with E47. (provided by RefSeq)
免疫原
ATOH1 (NP_005163.1, 266 a.a. ~ 354 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTPPGSCRTRFSAPASAGGYSVQLDALHFSTFEDSALTAMMAQKNLSPSLPGSILQPVQEENSKTSPRSHRSDGEFSPHSHYSDSDEAS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1412015-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)