安全性情報
MAB342A4
Sigma-Aldrich
抗ガラクトセレブロシド抗体、クローンmGalC、Alexa Fluor488コンジュゲート
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR 488
別名:
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
mGalC, monoclonal
化学種の反応性
rabbit, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human, bovine (immunogen homology), chicken, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG3
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GALC(2581)
詳細
ガラクトセレブロシド(GalC)は、ミエリン化に関与するミエリンの主要なガラクトスフィンゴ脂質です。GalCは、乏突起神経細胞系列のきわめて有用な特異的マーカーです。
特異性
この抗体は、ガラクトセレブロシド(GalC)、スルファチド、サイコシン、およびその他のガラクト脂質を認識します。GalCのスルファチドエステルと交差反応しますが、その反応の程度は16分の1です。スフィンゴシン、セラミド、混合ガングリオシドまたはグルコセレブロシドとの交差反応はありません。オリゴデンドロサイトおよびシュワン細胞と特異的に結合します。
アプリケーション
この抗ガラクトセレブロシド抗体、クローンmGalC、Alexa Fluor488標識を用いたガラクトセレブロシドの検出は、ICCでの使用が検証されています。
品質
ラットオリゴデンドロサイト細胞において免疫細胞染色により評価済み。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットオリゴデンドロサイト細胞のガラクトセレブロシドを検出できます。トリトンなしで実施します。
物理的形状
Alexa Fluor 488標識済み精製マウスモノクローナルIgG3抗体、0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBSに溶解。
アナリシスノート
コントロール
ラットオリゴデンドロサイト前駆細胞
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB342A4:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shun Yamamuro et al.
International journal of oncology, 47(5), 1647-1654 (2015-09-24)
Glioma stem-like cells (GSCs) are undifferentiated cells that are considered to be an origin of glioblastomas. Furthermore, they may contribute to treatment resistance and recurrence in glioblastomas. GSCs differentiate into differentiated glioma cells (non-glioma stem-like cells: non‑GSCs), and interconversion might
Juan F Reyes et al.
Glia, 62(3), 387-398 (2014-01-03)
The origin of α-synuclein (α-syn)-positive glial cytoplasmic inclusions found in oligodendrocytes in multiple system atrophy (MSA) is enigmatic, given the fact that oligodendrocytes do not express α-syn mRNA. Recently, neuron-to-neuron transfer of α-syn was suggested to contribute to the pathogenesis
Hal X Nguyen et al.
The Journal of comparative neurology, 522(12), 2767-2783 (2014-04-10)
Human embryonic stem cells (hESC) and induced pluripotent stem cells (hiPSC) can differentiate into many cell types and are important for regenerative medicine; however, further work is needed to reliably differentiate hESC and hiPSC into neural-restricted multipotent derivatives or specialized