安全性情報
SAB1411579
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BETA-PIX, COOL1, DKFZp686C12170, DKFZp761K1021, KIAA0142, KIAA0412, Nbla10314, P50, P50BP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 73.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARHGEF7(8874)
詳細
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes triggered by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein belongs to a family of cytoplasmic proteins that activate the Ras-like family of Rho proteins by exchanging bound GDP for GTP. It forms a complex with the small GTP binding protein Rac1 and recruits Rac1 to membrane ruffles and to focal adhesions. This protein can induce membrane ruffling. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
ARHGEF7 (NP_003890.1, 1 a.a. ~ 646 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTDNSNNQLVVRAKFNFQQTNEDELSFSKGDVIHVTRVEEGGWWEGTLNGRTGWFPSNYVREVKASEKPVSPKSGTLKSPPKGFDTTAINKSYYNVVLQNILETENEYSKELQTVLSTYLRPLQTSEKLSSANISYLMGNLEEICSFQQMLVQSLEECTKLPEAQQRVGGCFLNLMPQMKTLYLTYCANHPSAVNVLTEHSEELGEFMETKGASSPGILVLTTGLSKPFMRLDKYPTLLKELERHMEDYHTDRQDIQKSMAAFKNLSAQCQEVRKRKELELQILTEAIRNWEGDDIKTLGNVTYMSQVLIQCAGSEEKNERYLLLFPNVLLMLSASPRMSGFIYQGKLPTTGMTITKLEDSENHRNAFEISGSMIERILVSCNNQQDLQEWVEHLQKQTKVTSVGNPTIKPHSVPSHTLPSHPVTPSSKHADSKPAPLTPAYHTLPHPSHHGTPHTTINWGPLEPPKTPKPWSLSCLRPAPPLRPSAALCYKEDLSKSPKTMKKLLPKRKPERKPSDEEFASRKSTAALEEDAQILKVIEAYCTSAKTRQTLNSSSRKESAPQVLLPEEEKIIVEETKSNGQTVIEEKSLVDTVYALKDEVQELRQDNKKMKKSLEEEQRARKDLEKLVRKVLKNMNDPAWDETNL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411579-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)