安全性情報
SAB1408856
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TWIST2 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DERMO1, MGC117334, bHLHa39
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 43.34 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TWIST2(117581)
詳細
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation. The protein encoded by this gene is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Twist. It is thought that during osteoblast development this protein may inhibit osteoblast maturation and maintain cells in a preosteoblast phenotype. (provided by RefSeq)
免疫原
TWIST2 (AAH33168, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQSFEELQSQRILANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDEMDNKMTSCSYVAHERLSYAFSVWRMEGSWSMSASH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1408856-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)