Merck
EHURLUC
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting RLUC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
EHURLUCはウミシイタケルシフェラーゼ(Renilla Luciferase)を標的としています。本製品は、ウミシイタケルシフェラーゼ遺伝子欠損系のネガティブコントロール、またはウミシイタケルシフェラーゼ発現系のポジティブノックダウンコントロールとして使用できます。
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
その他情報
esiRNA cDNA標的配列:GATAACTGGTCCGCAGTGGTGGGCCAGATGTAAACAAATGAATGTTCTTGATTCATTTATTAATTATTATGATTCAGAAAAACATGCAGAAAATGCTGTTATTTTTTTACATGGTAACGCGGCCTCTTCTTATTTATGGCGACATGTTGTGCCACATATTGAGCCAGTAGCGCGGTGTATTATACCAGACCTTATTGGTATGGGCAAATCAGGCAAATCTGGTAATGGTTCTTATAGGTTACTTGATCATTACAAATATCTTACTGCATGGTTTGAACTTCTTAATTTACCAAAGAAGATCATTTTTGTCGGCCATGATTGGGGTGCTTGTTTGGCATTTCATTATAGCTATGAGCATCAAGATAAGATCAAAGCAATAGTTCACGCTGAAAGTGTAGTAGATGTGATTGAATCATGGGATGAATGG
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
EHURLUC-20UG:
EHURLUC-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel Elizabeth Miller et al.
Biochemical and biophysical research communications, 500(2), 391-397 (2018-04-15)
PPM1B is a metal-dependent serine/threonine protein phosphatase, with a similar structure and function to the well-known oncogene in breast cancer, PPM1D (WIP1). However, clinical significance of PPM1B as a pharmacological target in cancer therapy has not been explored. To test
6-Dehydrogingerdione restrains lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in RAW 264.7 macrophages.
Huang SH, Lee CH, Wang HM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(37), 9171-9179 (2014)
Laura R Hardy et al.
Oncogene, 38(32), 6003-6016 (2019-07-13)
High grade serous ovarian cancer (HGSOC) is the fifth leading cause of cancer deaths among women yet effective targeted therapies against this disease are limited. The heterogeneity of HGSOC, including few shared oncogenic drivers and origination from both the fallopian
Jonasz J Weber et al.
Human molecular genetics, 29(6), 892-906 (2020-01-22)
Proteolytic fragmentation of polyglutamine-expanded ataxin-3 is a concomitant and modifier of the molecular pathogenesis of Machado-Joseph disease (MJD), the most common autosomal dominant cerebellar ataxia. Calpains, a group of calcium-dependent cysteine proteases, are important mediators of ataxin-3 cleavage and implicated
Jonasz Jeremiasz Weber et al.
Neuropharmacology, 133, 94-106 (2018-01-23)
Deciphering the molecular pathology of Huntington disease is of particular importance, not only for a better understanding of this neurodegenerative disease, but also to identify potential therapeutic targets. The polyglutamine-expanded disease protein huntingtin was shown to undergo proteolysis, which results
資料
esiRNA are endoribonuclease prepared siRNAs that target the same mRNA sequence for gene silencing. Here are some of the most asked questions regarding esiRNA uses and availability.
esiRNAは、遺伝子サイレンシングのため同じmRNAシーケンスをターゲットとする、エンドリボヌクレアーゼ調製siRNAです。ここでは、esiRNAの使用と入手に関するよくあるお問い合わせをいくつかご紹介します。