Merck
SAB1405088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BFAR antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
別名:
BAR, RNF47
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C6, monoclonal
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BFAR(51283)
関連するカテゴリー
免疫原
BFAR (AAH03054, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRFEDIQQNNDIVQSLAAFQKYGNDQIPLAPNTGRANQQMGGGFFSGVLTALTGVAVVLLVYHWSSRESEHDLLVHKAVAKWTAEEVVLWLEQLGPWASL
物理的形状
透明溶液
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1