SAB1407901
Anti-FBXL17 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp434C1715, FBXO13, Fbl17, Fbx13, MGC161422, MGC161424
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FBXL17(64839)
詳細
Members of the F-box protein family, such as FBXL17, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
免疫原
FBXL17 (AAH63316.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGHLLSKEPRNRPSQKRPRCCSWCRRRRPLLRLPRRTPAKVPPQPAAPRSRDCFFRGPCMLCFIVHSPGAPAPAGPEEEPPLSPPPRDGAYAAASSSQHLARRYAALAAEDCAAAARRFLLSSAAAAAAAAASASSPASCCKELGLAAAAAWEQQGRSLFLASLGPVRFLGPPAAVQLFRGPTPSPAELPTPPEMVCKRKGAGVPACTPCKQPRCGGGGCGGGGGGGGGGGPAGGGASPPRPPDAGCCQAPEQPPQPLCPPPSSPTSEGAPTEAGGDAVRAGGTAPLSAQQQHECGDADCRESPENPCDCHREPPPETPDINQLPPSILLKVGLGERRRDARFPPPPAPASEAFSLLPLSAEEGGSLAA
Sequence
MGHLLSKEPRNRPSQKRPRCCSWCRRRRPLLRLPRRTPAKVPPQPAAPRSRDCFFRGPCMLCFIVHSPGAPAPAGPEEEPPLSPPPRDGAYAAASSSQHLARRYAALAAEDCAAAARRFLLSSAAAAAAAAASASSPASCCKELGLAAAAAWEQQGRSLFLASLGPVRFLGPPAAVQLFRGPTPSPAELPTPPEMVCKRKGAGVPACTPCKQPRCGGGGCGGGGGGGGGGGPAGGGASPPRPPDAGCCQAPEQPPQPLCPPPSSPTSEGAPTEAGGDAVRAGGTAPLSAQQQHECGDADCRESPENPCDCHREPPPETPDINQLPPSILLKVGLGERRRDARFPPPPAPASEAFSLLPLSAEEGGSLAA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ