¥81,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~19.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MFAP5(8076)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a 25-kD microfibril-associated glycoprotein which is rich in serine and threonine residues. It lacks a hydrophobic carboxyl terminus and proline-, glutamine-, and tyrosine-rich regions, which are characteristics of a related 31-kDa microfibril-associated glycoprotein (MFAP2). The close similarity between these two proteins is confined to a central region of 60 aa where precise alignment of 7 cysteine residues occurs. The structural differences suggest that this encoded protein has some functions that are distinct from those of MFAP2. (provided by RefSeq)
免疫原
MFAP5 (NP_003471.1, 1 a.a. ~ 173 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLLGPKVLLFLAAFIITSDWIPLGVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRRSNYFRLPPCENVDLQRPNGL
Sequence
MSLLGPKVLLFLAAFIITSDWIPLGVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRRSNYFRLPPCENVDLQRPNGL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ