AB5458
Anti-Neprilysin Antibody (Neutral Endopeptidase, Nep)
serum, Chemicon®
別名:
neprilysin, Neprilysin, Enkephalinase, enkephalinase, atriopeptidase, Atriopeptidase, Neutral Endopeptidase, NEP, Endopeptidase 24.11, CD10
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MME(4311)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
A previous lot of this antibody was used on Western Blotting.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Kidney tissue.
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AB5458:
試験成績書(COA)