Merck
SAB1404966
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DMN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G5, ascites fluid
別名:
SYN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G5, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYNM(23336)
詳細
The protein encoded by this gene is an intermediate filament (IF) family member. IF proteins are cytoskeletal proteins that confer resistance to mechanical stress and are encoded by a dispersed multigene family. This protein has been found to form a linkage between desmin, which is a subunit of the IF network, and the extracellular matrix, and provides an important structural support in muscle. Two alternatively spliced variants encoding different isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
DMN (NP_663780.1, 1466 a.a. ~ 1565 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSNVEAIRSRTQEAGALGVSDRGSWRDADSRNDQAVGVSFKASAGEGDQAHREQGKEQAMFDKKVQLQRMVDQRSVISDEKKVALLYLDNEEEENDGHWF
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)