Merck
SAB1404770
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB33, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B2, ascites fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B2, monoclonal
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB33(10009)
詳細
KAISO is a transcriptional regulator that binds, via its zinc fingers, to DNA sequences containing methylated CGCG or to the consensus KAISO-binding site (KBS) TCCTGCNA (Filion et al., 2006 [PubMed 16354688]).[supplied by OMIM
免疫原
ZBTB33 (AAH42753, 564 a.a. ~ 673 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFMSSHIKSVHSQDPSGDSKLYRLHPCRSLQIRQYAYLSDRSSTIPAMKDDGIGYKVDTGKEPPVGTTTSTQNKPMTWEDIFIQQENDSIFKQNVTDGSTEFEFIIPESY
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)