SAB1404325
Monoclonal Anti-RORB antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年4月22日
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年4月22日
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1λ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RORB(6096)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors. It is a DNA-binding protein that can bind as a monomer or as a homodimer to hormone response elements upstream of several genes to enhance the expression of those genes. The specific functions of this protein are not known, but it has been shown to interact with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation. (provided by RefSeq)
免疫原
RORB (NP_008845, 136 a.a. ~ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETSGTYANGHVIDLPKSEGYYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHL
Sequence
ETSGTYANGHVIDLPKSEGYYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ