Merck
SAB1402895
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNASE1 antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC12408, RIB1, RNS1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNASE1(6035)
詳細
This gene encodes a member of the pancreatic-type of secretory ribonucleases, a subset of the ribonuclease A superfamily. The encoded endonuclease cleaves internal phosphodiester RNA bonds on the 3′-side of pyrimidine bases. It prefers poly(C) as a substrate and hydrolyzes 2′,3′-cyclic nucleotides, with a pH optimum near 8.0. The encoded protein is monomeric and more commonly acts to degrade ds-RNA over ss-RNA. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
RNASE1 (NP_002924.1, 29 a.a. ~ 128 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KESRAKKFQRQHMDSDSSPSSSSTYCNQMMRRRNMTQGRCKPVNTFVHEPLVDVQNVCFQEKVTCKNGQGNCYKSNSSMHITDCRLTNGSRYPNCAYRTS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)