Merck
GF10480306
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 500 mm, wall thickness 0.25 mm
別名:
FF217300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 104-803-06
L
500 mm
外径
2.1 mm
壁厚
0.25 mm