Merck
SAB1401319
Sigma-Aldrich
Anti-PTGDR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AS1, ASRT1, DP, DP1, MGC49004
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGDR(5729)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is a G-protein-coupled receptor. It has been shown to function as a prostanoid DP receptor. The activity of this receptor is mainly mediated by G-S proteins that stimulate adenylate cyclase resulting in an elevation of intracellular cAMP and Ca2+. Knockout studies in mice suggest that the ligand of this receptor, prostaglandin D2 (PGD2), functions as a mast cell-derived mediator to trigger asthmatic responses. (provided by RefSeq)
免疫原
PTGDR (NP_000944.1, 1 a.a. ~ 359 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSPFYRCQNTTSVEKGNSAVMGGVLFSTGLLGNLLALGLLARSGLGWCSRRPLRPLPSVFYMLVCGLTVTDLLGKCLLSPVVLAAYAQNRSLRVLAPALDNSLCQAFAFFMSFFGLSSTLQLLAMALECWLSLGHPFFYRRHITLRLGALVAPVVSAFSLAFCALPFMGFGKFVQYCPGTWCFIQMVHEEGSLSVLGYSVLYSSLMALLVLATVLCNLGAMRNLYAMHRRLQRHPRSCTRDCAEPRADGREASPQPLEELDHLLLLALMTVLFTMCSLPVIYRAYYGAFKDVKEKNRTSEEAEDLRALRFLSVISIVDPWIFIIFRSPVFRIFFHKIFIRPLRYRSRCSNSTNMESSL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)