Merck
SAB1400816
Sigma-Aldrich
抗ZNF738抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF738(148203)
免疫原
ZNF738 (AAH34499.1, 1 a.a. ~ 137 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDDLRYGVYPVKGASGYPGAERNLLEYSYFEKGPLTFRDVVIEFSQEEWQCLDTAQQDLYRKVMLENFRNLVFLGIDVSKPDLITCLEQGKDPWNMKRHSMVATPPESGVLKFPTIIILLSRCFFQSVNICFIYLEP
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)