Merck
SAB1400174
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗NAGLU抗体 マウス宿主抗体
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗NAG抗体, 抗UFHSD抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NAGLU(4669)
詳細
This gene encodes an enzyme that degrades heparan sulfate by hydrolysis of terminal N-acetyl-D-glucosamine residues in N-acetyl-alpha-D-glucosaminides. Defects in this gene are the cause of mucopolysaccharidosis type IIIB (MPS-IIIB), also known as Sanfilippo syndrome B. This disease is characterized by the lysosomal accumulation and urinary excretion of heparan sulfate. (provided by RefSeq)
免疫原
NAGLU (NP_000254, 644 a.a. ~ 742 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YQLTLWGPEGNILDYANKQLAGLVANYYTPRWRLFLEALVDSVAQGIPFQQHQFDKNVFQLEQAFVLSKQRYPSQPRGDTVDLAKKIFLKYYPGWVAGS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)