Merck
SAB1400138
Sigma-Aldrich
抗IL3抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗IL-3抗体, 抗MCGF抗体, 抗MGC79398抗体, 抗MGC79399抗体, 抗MULTI-CSF抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL3(3562)
詳細
The protein encoded by this gene is a potent growth promoting cytokine. This cytokine is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types. It is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. This cytokine has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders. (provided by RefSeq)
免疫原
IL3 (AAH69472.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLPVLLLLQLLVRPGLQAPMTQTTPLKTSWVNCSNMIDEIITHLKQPPLPLLDFNNLNGEDQDILMENNLRRPNLEAFNRAVKSLQNASAIESILKNLLPCLPLATAAPTRHPIHIKDGDWNEFRRKLTFYLKTLENAQAQQTTLSLAIF
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)