SAB1400080
モノクローナル抗SLC26A2抗体 マウス宿主抗体
clone 3F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗D5S1708抗体, 抗DTDST抗体, 抗DTD抗体, 抗EDM4抗体, 抗MST153抗体, 抗MSTP157抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥60,750
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC26A2(1836)
関連するカテゴリー
詳細
The diastrophic dysplasia sulfate transporter is a transmembrane glycoprotein implicated in the pathogenesis of several human chondrodysplasias. It apparently is critical in cartilage for sulfation of proteoglycans and matrix organization. (provided by RefSeq)
免疫原
SLC26A2 (NP_000103.1, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
Sequence
MSSESKEQHNVSPRDSAEGNDSYPSGIHLELQRESSTDFKQFETNDQCRPYHRILIERQEKSDTNFKEFVIKKLQKNCQCSPAKAKNMILGFLPVLQWLPKYDLKKNI
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ