The antigen region is located within the 149-175 amino acid range. The primary accession number for this information is P42574, which can be found at the UniProtKB database
SAB1305630
ANTI-CLEAVED-CASP3 (ASP175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
CPP32, アポパイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥76,800
¥76,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥76,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
31608 Da
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
proteolytically cleaved (Asp175)
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Nan Feng et al.
Respiratory research, 22(1), 248-248 (2021-09-20)
Chemoresistance limits the therapeutic effect of cisplatin (DDP) on non-small cell lung cancer (NSCLC). Circular RNAs (circRNAs) function as important regulators in chemoresistance. This study aimed to explore the regulation of circRNA Phosphatidylinositol-4-Phosphate 5-Kinase Type 1 Alpha (circ_PIP5K1A) in DDP
Hao Huang et al.
International journal of molecular medicine, 42(5), 2584-2594 (2018-08-15)
The aim of the current study was to explore the potential of TREK‑TRAAK two‑pore domain potassium (K2P) channels in protecting human retinal pigment epithelium (hRPE) cells against oxidative stress. hRPE cells were obtained from donors, and then cell identification and detection of