Merck
S9396
Sigma-Aldrich
スフィンゴミエリナーゼ Bacillus cereus由来
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Lowry)
別名:
スフィンゴミエリンコリンホスホヒドロラーゼ, スフィンゴミエリンホスホジエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 UNITS
¥36,300
50 UNITS
¥61,200
¥36,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 UNITS
¥36,300
50 UNITS
¥61,200
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥36,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
品質水準
比活性
≥100 units/mg protein (Lowry)
分子量
34.2 kDa
その他の活性
Phospholipase C ≤1%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Bacillus cereus ATCC 10987 ... spH(2751530)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スフィンゴミエリナーゼ(SMase)は、その活性部位に少なくとも2つのマグネシウム原子が含まれる34.2 kDaの加水分解酵素[1]です。[2]
アプリケーション
セレウス菌由来のスフィンゴミエリナーゼは、以下に使用されています。
  • 細胞株の風疹ウイルス感染性に対するスフィンゴミエリナーゼの影響を分析する研究において。[3]
  • コレステロール結晶を生成するためのin vitroでのリポたんぱく質の改質において。[4]
  • LDL(低密度リポたんぱく質)を凝集させるため。[5]
スフィンゴミエリナーゼは、アクチンとHIV-1付属たんぱく質Nefの相互作用を評価する研究に使用されています。[6]スフィンゴミエリナーゼは、リポソーム薬物送達システムの品質管理ツールとしてX線散乱を調査する研究にも使用されています。 [7]
生物化学的/生理学的作用
スフィンゴミエリンをベ-スとするセカンドメッセンジャ-の生成を開始します。MAPK(マイトジェン活性化タンパク質キナ-ゼ)およびSAPK(ストレス活性化タンパク質キナ-ゼ)を活性化します。スフィンゴミエリンからセラミドを生成します。
スフィンゴミエリンホスホジエステラーゼ(SMPD)は、スフィンゴミエリンからなる代謝反応に関与します。[1]SMPDは、結腸直腸がんおよび大腸炎を予防する能力があります。[1]
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、37°C、1分間で、1.0 μmolのTNPAL-スフィンゴミエリンを加水分解する酵素量です。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5)を含有する50%グリセロ-ルに溶解された溶液。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
S9396-50UN-PW:
S9396-25UN:
S9396-25UN-PW:
S9396-VAR:
S9396-BULK:
S9396-10UN:
S9396-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Pabst et al.
European biophysics journal : EBJ, 41(10), 915-929 (2012-06-05)
Biological membranes can be targets for compounds that either disrupt their barrier function or affect protein function via membrane-mediated processes. Biophysical studies on membrane-mimetic systems composed of membrane lipids have contributed substantially to our knowledge on the pertaining membrane physics
Extracellular lipids accumulate in human carotid arteries as distinct three-dimensional structures and have proinflammatory properties
Lehti S, et al.
The American Journal of Pathology, 188(2), 525-538 (2018)
Analysis of the Effect of Sphingomyelinase on Rubella Virus Infectivity in Two Cell Lines
Otsuki N, et al.
Journal of virology (2017)
Antioxidants inhibit low density lipoprotein oxidation less at lysosomal pH: A possible explanation as to why the clinical trials of antioxidants might have failed
Ahmad F and Leake D S
Chemistry and Physics of Lipids, 213, 13-24 (2018)
Raymond Tan et al.
Experimental and molecular pathology, 94(1), 51-57 (2012-06-23)
The HIV-1 accessory protein Nef is considered to play an important role in the development of a podocyte phenotype in HIV-1 associated nephropathy. We hypothesized that Nef may be altering the podocyte phenotype both structurally and functionally. To elucidate the
質問
1–2/2 質問  
  1. what is the concentration and volumn of this product s9396-25units
    1 回答
    1. The concentration and volume of this product vary from lot to lot. The protein content and activity of this enzyme are reported on the lot specific Certificate of Analysis. The volume may be calculated using this information. For example, a given lot that reports a protein content of 1 mg/mL and an activity of 300 units per milligram protein, will have a volume of 167 uL. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/s9396#product-documentation
      Please see the following link to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/318/230/s9396dat.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Can you tell me concentration according to volume?????? Cat No: S9396-50UN
    1 回答
    1. Prot. Content (mg Protein/ml) and Enzym. Assay (Activity U/ml) are reported in batch specific Certificate of Analysis . Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s9396#product-documentation