S8701
SFLLR-NH2 トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC), powder
別名:
L-セリル-L-フェニルアラニル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-アルギニン アミド トリフルオロアセタート塩, Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-アミド トリフルオロアセタート塩, トロンビンレセプターアクチベーター、ペプチド 5 (TRAP-5) トリフルオロアセタート塩
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: ≥2 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C30H51N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)13-22(27(43)36-21(25(32)41)11-8-12-35-30(33)34)38-28(44)23(14-18(3)4)39-29(45)24(37-26(42)20(31)16-40)15-19-9-6-5-7-10-19;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,9-10,17-18,20-24,40H,8,11-16,31H2,1-4H3,(H2,32,41)(H,36,43)(H,37,42)(H,38,44)(H,39,45)(H4,33,34,35);(H,6,7)/t20-,21-,22-,23-,24-;/m0./s1
InChI Key
UUNMFWMQJXBTAA-VHIJBDTGSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S8701-1MG:
S8701-VAR:
S8701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)