Merck
T7830
Sigma-Aldrich
TFLLR-NH2 トリフルオロアセタート塩
>98% (HPLC)
別名:
L-スレオニル-L-フェニルアラニル-L-ロイシル-L-ロイシル- L-アルギニンアミド トリフルオロアセタート塩, Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H53N9O6 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
647.81 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
white to tan
溶解性
H2O: >2 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C31H53N9O6.C2HF3O2/c1-17(2)14-22(27(43)37-21(26(33)42)12-9-13-36-31(34)35)38-28(44)23(15-18(3)4)39-29(45)24(16-20-10-7-6-8-11-20)40-30(46)25(32)19(5)41;3-2(4,5)1(6)7/h6-8,10-11,17-19,21-25,41H,9,12-16,32H2,1-5H3,(H2,33,42)(H,37,43)(H,38,44)(H,39,45)(H,40,46)(H4,34,35,36);(H,6,7)/t19-,21+,22+,23+,24+,25+;/m1./s1
InChI Key
QVNWOGSDGQDGHP-MKVNCOEFSA-N
Amino Acid Sequence
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2
アプリケーション
海馬CA1錐体ニューロンおよびSwell1ノックアウトマウス(cKO)に対する作用の検討に、TFLLR-NH2トリフルオロ酢酸塩をプロテアーゼ活性化受容体-1(PAR-1)アゴニストが用いられています。
生物化学的/生理学的作用
TFLLR-NH2は、プロテアーゼ活性化受容体(PAR)作動薬であり、SFLLRN-NH2よりもPAR-1により選択的に作用します。
TFLLR-NH2は、プロテアーゼ活性化受容体(PAR)作動薬であり、SFLLRN-NH2よりもPAR-1により選択的に作用します。プロテアーゼ活性化受容体(PAR)は、血小板、マスト細胞、胆嚢、食道など、多様な器官に存在し、ヒト血小板凝集、血管収縮/弛緩、内皮透過性の増大など、多様な生理的過程を調節します。また、最近の論文では、PARは感覚処理にも関与していることが示されました。具体的には、PARリガンドは、成体ラットの脊髄切片の膠様質(SG)ニューロンにおけるグルタミン酸作動性興奮性伝達を促進します。
調製ノート
TFLLR-NH2トリフルオロ酢酸は、2 mg/mLよりも高い濃度で水溶性を有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T7830-25MG:
T7830-VAR:
T7830-5MG:
T7830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Glutamate-releasing SWELL1 channel in astrocytes modulates synaptic transmission and promotes brain damage in stroke
Yang J, et al.
Neuron, 102(4), 813-827 (2019)
Hui Sun et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 318(1), L192-L199 (2019-10-31)
We evaluated the mechanisms underlying protease-activated receptor 1 (PAR1)-mediated activation of nodose C-fibers in mouse lungs. The PAR1-induced action potential discharge at the terminals was strongly inhibited in phospholipase C-β3 (PLCβ3)-deficient animals. At the level of the cell soma, PAR1
Junhua Yang et al.
Neuron, 102(4), 813-827 (2019-04-16)
By releasing glutamate, astrocytes actively regulate synaptic transmission and contribute to excitotoxicity in neurological diseases. However, the mechanisms of astrocytic glutamate release have been debated. Here, we report non-vesicular release of glutamate through the glutamate-permeable volume-regulated anion channel (VRAC). Both