スキップする
S8409
スーパーオキシドジスムターゼ ウシ肝臓由来
ammonium sulfate suspension, 2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
別名:
SOD, スーパーオキシド:スーパーオキシドオキシドレダクターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
3000 units
カートの在庫状況を確認する
¥8,840
15000 units
カートの在庫状況を確認する
¥22,000
30000 units
カートの在庫状況を確認する
¥40,200
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-943-0
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
¥8,840
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
mol wt
32.5 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... SOD1(281495)
General description
Research area: Cell Signaling
Superoxide dismutases are a group of low molecular weight metalloproteins present in all aerobic cells of plants, animals, and micro-organisms. They provide protection against damaging reactions with the superoxide radical anion (O2-) by catalyzing its disproportionation into oxygen and hydrogen peroxide.
Application
Superoxide Dismutase from bovine liver has been used:
  • for measuring mitochondrial hydrogen peroxide production in skeletal muscle
  • as a positive control in Cu(II) binding stability assay
  • as a positive control in superoxide dismutase assay
  • in a study to assess the inactivation of endothelial-derived relaxing factor by oxidized lipoproteins.
  • in a study to investigate the role of hydrogen peroxide in the cytotoxicity of the xanthine/xanthine oxidase system.
Biochem/physiol Actions
スーパーオキシドジムスターゼは、スーパーオキシドラジカルを過酸化水素と分子状酸素に分解する反応を触媒します。酸素ラジカルの毒性から細胞を保護する上で重要な役割を果たしています。スーパーオキシドアニオン(一酸化窒素(NO)と反応してペルオキシナイトライトを生成)と一酸化窒素(NO)が競合するため、SOD は NO の活性を促進します。SOD は、培養ラット卵巣卵濾胞、神経細胞株、および遺伝子導入マウスにおいてアポトーシスを抑制することも明らかにされています。
Physical form
3.8 M (NH4)2SO4(pH 7.0)の懸濁液
Analysis Note
分析法に関しては、McCord, J.M. and Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969)を参照ください。
Other Notes
1ユニットは、反応液量3.0 mLのキサンチンオキシダーゼ共役系において、pH 7.8、25°Cで、チトクロームcの還元を50%阻害します。キサンチンオキシダーゼの濃度は、ΔA550の初期値が0.025 ± 0.005/分となる濃度です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S8160S7446G2501
description
ammonium sulfate suspension, 2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
description
BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE)
description
Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
specific activity
2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥1500 units/mg protein
specific activity
≥4,500 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein
Gene Information
cow ... SOD1(281495)
Gene Information
cow ... SOD1(281495)
Gene Information
-
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
32.5 kDa
mol wt
32.5 kDa
mol wt
32.5 kDa
mol wt
310-350 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P00442
UniProt accession no.
P00442
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P00366
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
S8409-VAR: + S8409-30KU: + S8409-15KU: + S8409-BULK: + S8409-3KU: + S8409-75KU:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)