抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SH-L1, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
lizard, goat, rat, bovine, human, feline, frog, canine, pig
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cells
western blot: 1:1,000
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A2(6273)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
S6797-BULK:
S6797-.2ML:
S6797-VAR:
試験成績書(COA)