05-802R
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody, clone 50-1C-25, rabbit monoclonal
clone NL50, Upstate®, from rabbit
別名:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NL50, monoclonal
交差性
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr308)
遺伝子情報
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
PI3K、Akt及びmTORシグナル伝達
This lot detected Akt when phosphorylated on Thr308 at 1:1,000 dilution in PDGF-treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
品質
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-802R:
試験成績書(COA)