製品名
Monoclonal Anti-S100B antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2720, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL2720, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, rat, mouse
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100B(6285)
詳細
免疫原
アプリケーション
Monoclonal Anti-S100B antibody produced in mouse has been used in immunocytochemistry and immunofluorescence studies.[1]
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AMAB91038-25UL:
AMAB91038-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ