Merck
S6758
Sigma-Aldrich
Anti-Sheep Serum antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
別名:
Anti-Serum, sheep
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
fractionated antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
sheep
包装
vial of 2 mL lyophilized antiserum
テクニック
immunoelectrophoresis: suitable
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
再構成
Reconstitute with 2 ml deionized water.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6758-1VL:
S6758-BULK:
S6758-VAR:
試験成績書(COA)