アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble 16 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(CN2CCN(CCCSc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)CC2)c(OC)c1OC
InChI
1S/C31H48N2O4S.2C4H4O4/c1-30(2,3)24-19-23(20-25(27(24)34)31(4,5)6)38-18-10-13-32-14-16-33(17-15-32)21-22-11-12-26(35-7)29(37-9)28(22)36-8;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,19-20,34H,10,13-18,21H2,1-9H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
InChI Key
ANXPOPNCJIJXJW-LVEZLNDCSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5944-BULK:
S5944-2MG:
S5944-10MG:
S5944-VAR:
試験成績書(COA)