Merck
S5643
Sigma-Aldrich
スルファニル酸
ACS reagent, 98.0-102.0%
別名:
4-アミノベンゼンスルホン酸, アニリン-4-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
173.19
Beilstein:
908765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
ACS reagent
アッセイ
98.0-102.0%
不純物
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
強熱残分
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5643-500G:
S5643-BULK:
S5643-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)