Merck
S5564
Sigma-Aldrich
SRC N1 human
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥48,300
¥48,300
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥48,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥48,300
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
56 kDa
濃度
≥60% (SDS-PAGE)
0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
生物化学的/生理学的作用
Src N1 is a membrane-associated protein tyrosine kinase (PTK).
物理的形状
Solution in 50 mM Tris, pH 7.5, 0.05 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
S5564-VAR:
S5564-BULK:
S5564-10UG:
S5564-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R C Chan et al.
Molecular and cellular biology, 17(8), 4667-4676 (1997-08-01)
The neural cell-specific N1 exon of the c-src pre-mRNA is both negatively regulated in nonneural cells and positively regulated in neurons. We previously identified conserved intronic elements flanking N1 that direct the repression of N1 splicing in a nonneural HeLa