Merck
S4136
Sigma-Aldrich
スダンIII
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
1-[4-(フェニルアゾ)フェニルアゾ]-2-ナフトール, スカーレットB, スダンG, スダンレッドBK, セラシンレッド, ソルベントレッド23, トニーレッド, ファットポンソーG, 脂溶性スーダン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥20,400
¥20,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥20,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H16N4O
CAS番号:
分子量:
352.39
カラーインデックス番号:
26100
Beilstein:
931185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥20,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
製品名
スダンIII, certified by the BSC, BioXtra
認証
certified by the BSC
製品種目
BioXtra
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
溶解性
toluene: 1 mg/mL, clear, red
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
InChI Key
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
適合性
Lillie-Ashburn過飽和イソプロパノ-ル法のChurukian変法を用いた脂質染色剤として認証されています。この方法ではス-ダンIIIがオイルレッドOの代わりに用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4136-BULK:
S4136-VAR:
S4136-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
History of Natto and Its Relatives (1405-2012) null
A Good Manufacturing Practice?grade standard protocol for exclusively human mesenchymal stromal cell?derived extracellular vesicles
karin
Cytotherapy (2017)
Bubble size on detachment from the luminal aspect of ovine large blood vessels after decompression: The effect of mechanical disturbance
Respiratory Physiology & Neurobiology (2015)
Purification of Laboratory Chemicals null
Eun Seong Lee et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 82(1), 190-195 (2010-09-21)
Pluronics with different structural compositions and properties are used for several applications, including drug delivery systems. We developed a binary mixing system with two Pluronics, L121/P123, as a nano-sized drug delivery carrier. The lamellar-forming Pluronic L121 (0.1 wt%) was incorporated