安全性情報
S4023
Sigma-Aldrich
Sigma-Fluor 高性能LSC
For aqueous samples
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 L
¥159,000
¥159,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 L
¥159,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
¥159,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
その他情報
引火点が高く(120°F/49°C)、キシレンやトルエンベースのカクテルよりも蒸気圧が低く、使用・保存時の安全性を高めた高性能のカクテルです。
法的情報
SigmaFluor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4023-BULK:
S4023-VAR:
S4023-1CS:
S4023-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Javier Vargas-Medrano et al.
BMC biochemistry, 17, 5-5 (2016-03-13)
1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB) is a benzene-derived molecule with two Cl atoms that is commonly utilized in the synthesis of pesticides. 1,2-DCB can be absorbed by living creatures and its effects on naturally-occurring enzymatic systems, including the effects on Ca(2+)-ATPases, have been