グレード
Biotechnology Performance Certified
アッセイ
99.5-100.5%
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, tested
bioburden, tested
endotoxin, tested
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3817-500G-PB:
S3817-500G:
S3817-1KG:
S3817-1KG-PB:
S3817-5KG:
S3817-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)