Merck
S3752
Sigma-Aldrich
ステアリン酸スズ(II)
≥90%
別名:
オクタデカン酸第一スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H70O4Sn
CAS番号:
分子量:
685.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
off-white to tan
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
SMILES記法
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
InChI Key
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)