Merck
M3409
Sigma-Aldrich
硫酸マグネシウム 溶液
for molecular biology, 1.00 M±0.04 M
別名:
Magnesium Sulphate, Magnesium(II) sulfate, MgSO4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgSO4
CAS番号:
分子量:
120.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
無菌性
0.2 μm filtered
形状
liquid
濃度
1.00 M±0.04 M
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
その他の活性
DNase, RNase, nickase and protease, none detected
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸マグネシウム溶液は、次の用途で使用されています。
  • Escherichia coli培養に用いるカタボライト抑制超最適ブロス(SOC)培地の成分として。
  • ヒト臍静脈内皮細胞(HUVEC)の培養に使用する転移培地の成分として。
  • 核抽出前の寄生虫固定に使用するM9バッファーの成分として。
生物化学的/生理学的作用
硫酸マグネシウムには、抗けいれん性、抗炎症性、血管拡張性があります。硫酸マグネシウムは、平滑筋を弛緩させます。急性喘息患者に追加治療として使用される硫酸マグネシウムの静脈内投与および吸入投与は、両者とも肺機能を改善します。硫酸マグネシウムは、高リスク妊婦の早期分娩を抑制します。
調製ノート
18MΩの水で調製
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M3409-1ML:
M3409-BULK:
M3409-VAR:
M3409PROC:
M3409-PH:
M3409-10X1ML:
M3409-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
RNA Chromatin Immunoprecipitation (RNA-ChIP) in Caenorhabditis elegans
Cecere G and Grishok A
Bio-protocol, 4(24), e1358-e1358 (2014)
Method for multiplexing CRISPR/Cas9 in Saccharomyces cerevisiae using artificial target DNA sequences
Giersch RM and Finnigan GC
Bio-protocol, 7(18), 321-330 (2017)
Estrogen decreases TNF-alpha and oxidized LDL induced apoptosis in endothelial cells
Florian M and Magder S
Steroids, 73(1), 47-58 (2008)
The value of magnesium sulfate nebulization in treatment of acute bronchial asthma during pregnancy
Badawy MSH and Hassanin IMA
The Egyptian journal of chest diseases and tuberculosis, 63(2), 285-289 (2014)
Lex W Doyle et al.
Obstetrics and gynecology, 113(6), 1327-1333 (2009-05-23)
To systematically review rates of neurologic outcomes reported in childhood for the preterm fetus exposed to antenatal magnesium sulfate. We searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register, CENTRAL (The Cochrane Library 2008, Issue 3), relevant references from retrieved