Merck
S1266
Sigma-Aldrich
Sucrose monodecanoate
別名:
n-デカノイルスクロース
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥46,400
¥46,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥46,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40O12
CAS番号:
分子量:
496.55
Beilstein:
4924317
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥46,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
496.55 g/mol
CMC
2.5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
InChI Key
STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
品質
Mixture of esters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1266-VAR:
S1266-BULK:
S1266-500MG:
S1266-100MG:
S1266-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Pranee Inprakhon et al.
Journal of biotechnology, 259, 182-190 (2017-07-29)
Sucrose monocaprate was synthesized by carrying out a lipase-catalyzed transesterification in a non-aqueous biphasic medium. Vinyl caprate was mechanically dispersed into a solution of sucrose in DMSO. The use of DMSO allowed increasing sucrose concentration up to 0.7M (in DMSO).